S-Methyl thiobutyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22144.06
B22144.14
B22144.06EA
1540
CZK
B22144.06
B22144.14
S-Methyl thiobutyrate 98%
S-Methyl thiobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 2432-51-1
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.20
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1848987
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009872
Vzorec:
C₅H₁₀OS Bod varu: 142…143 °C Hustota: 0,966 Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009872 CAS číslo: 2432-51-1 EINECS: 219-407-1 UN: 1993 ADR: 3,III |