Tisk…
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22057.06 B22057.14
B22057.06EA 618 CZK
B22057.06 B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Purity: 97% CAS No.: 374-25-4 Molecular Formula: CH2=CHCFClCF2Br Formula Weight: 223.43 Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 98-99° Beilstein Reference: 1758700 MDL No.: MFCD00039225
Vzorec: C₄H₃BrClF₃
Bod varu: 98…99 °C
Hustota: 1,678
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039225
CAS číslo: 374-25-4