9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21816.03
B21816.06
B21816.03EA
4090
CZK
B21816.03
B21816.06
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
9-(Trimethylsilyl)fluorene
Purity: 99%
CAS No.: 7385-10-6
Molecular Formula: C16H18Si
Formula Weight: 238.40
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00092570
Vzorec:
C₁₆H₁₈Si MW: 238.40 g/mol Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092570 CAS číslo: 7385-10-6 |