4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21719.06
B21719.14
B21719.22
B21719.06EA
1240
CZK
B21719.06
B21719.14
B21719.22
4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
4-Methyl-5-vinylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1759-28-0
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Pleasant
Melting Point: -15°
Boiling Point: 67-68°/11mm
Beilstein Reference: 107867
MDL No.: MFCD00005337
Vzorec:
C₆H₇NS Bod varu: 67…68 °C (11 mmHg) Bod tání: –15 °C Hustota: 1,095 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005337 CAS číslo: 1759-28-0 EINECS: 217-160-4 |