1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B21711.04
B21711.09
B21711.04EA
1370
CZK
B21711.04
B21711.09
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 43039-98-1
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₇NOS Bod varu: 110 °C (5 mmHg) Hustota: 1,174 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01681404 CAS číslo: 43039-98-1 |