Tisk…
Glibenclamide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21459.14 B21459.22
B21459.14EA 3090 CZK
B21459.14 B21459.22
Glibenclamide 99%
Glibenclamide
Purity: 99% CAS No.: 10238-21-8 Molecular Formula: C23H28ClN3O5S Formula Weight: 494.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 171-174° MDL No.: MFCD00056625
Vzorec: C₂₃H₂₈ClN₃O₅S
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056625
CAS číslo: 10238-21-8
EINECS: 233-570-6