Tisk…
Oxid zirkoničitý cement
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42493.30 42493.A1
42493.30EA 3710 CZK
42493.30 42493.A1
Oxid zirkoničitý cement
Oxid zirkoničitý
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Vzorec: ZrO₂
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2680 °C
Hustota: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS číslo: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180