(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21457.09
B21457.18
B21457.09EA
1940
CZK
B21457.09
B21457.18
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
(+/-)-alpha-Bisabolol
Purity: 96%
CAS No.: 515-69-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 5733954
MDL No.: MFCD03846910
Vzorec:
C₁₅H₂₆O MW: 222,37 g/mol Hustota: 0,93 Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129082 CAS číslo: 515-69-5 EINECS: 208-205-9 Merck Index: 14,1241 |