Tisk…
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
B21428.06 B21428.14
B21428.06EA 1130 CZK
B21428.06 B21428.14
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 99% CAS No.: 3923-52-2 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 179-180°/18mm Beilstein Reference: 514549 MDL No.: MFCD00041570
Vzorec: C₁₅H₁₂O
MW: 208.26 g/mol
Bod varu: 179…180 °C (18 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041570
CAS číslo: 3923-52-2