N-Vinyl-epsilon-caprolactam 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Vinylazepan-2-one
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
697
CZK
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-epsilon-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Vzorec:
C₈H₁₃NO Bod varu: 128 °C (21 mmHg) Bod tání: 32…36 °C Hustota: 1,029 Bod vzplanutí: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080693 CAS číslo: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |