Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 1.5 mm (0.06 in) Ø
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 1870 CZK
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungsten
Vzorec: W
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945