Tisk…
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20786.03 B20786.06
B20786.03EA 2530 CZK
B20786.03 B20786.06
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 6960-45-8 Molecular Formula: C9H6N2O4 Formula Weight: 206.16 Melting Point: 264-266° MDL No.: MFCD00044720
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044720
CAS číslo: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6