2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N1-Phenylbenzene-1,2,4-triamine
B20735.03
B20735.06
B20735.03EA
1240
CZK
B20735.03
B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 136-17-4
Molecular Formula: C12H13N3
Formula Weight: 199.26
Melting Point: 129-131°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00025285
Vzorec:
C₁₂H₁₃N₃ MW: 199,26 g/mol Bod tání: 129…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025285 CAS číslo: 136-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |