4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20703.09
B20703.18
B20703.88
B20703.09EA
2910
CZK
B20703.09
B20703.18
B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99%
CAS No.: 10202-75-2
Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH
Formula Weight: 152.24
MDL No.: MFCD00039829
Vzorec:
(CH₂=CHCH₂)₃COH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039829 CAS číslo: 10202-75-2 |