Tisk…
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Diethylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
B20656.03 B20656.06
B20656.03EA 2220 CZK
B20656.03 B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97% CAS No.: 38167-72-5 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 MDL No.: MFCD00173826
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173826
CAS číslo: 38167-72-5