Tisk…
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20449.06 B20449.14
B20449.06EA 3810 CZK
B20449.06 B20449.14
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 18212-21-0 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 Melting Point: 184-186° MDL No.: MFCD00173830
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173830
CAS číslo: 18212-21-0