Tisk…
N-tert-Butylacrylamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20394.22 B20394.36
B20394.22EA 2620 CZK
B20394.22 B20394.36
N-tert-Butylacrylamide 97%
N-tert-Butylacrylamide
Purity: 97% CAS No.: 107-58-4 Molecular Formula: CH2=CHCONHC(CH3)3 Formula Weight: 127.19 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1742331 MDL No.: MFCD00026271
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026271
CAS číslo: 107-58-4
EINECS: 203-505-6