5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20145.03
B20145.06
B20145.03EA
2080
CZK
B20145.03
B20145.06
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Purity: 97%
CAS No.: 1198-98-7
Molecular Formula: C9H8N2O
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 33-36°
MDL No.: MFCD00085133
Vzorec:
C₉H₈N₂O Bod tání: 33…36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085133 CAS číslo: 1198-98-7 |