Tisk…
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide
A19985.06 A19985.14 A19985.22
A19985.06EA 2650 CZK
A19985.06 A19985.14 A19985.22
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 157415-17-3 Molecular Formula: C5H11N3O.HBr Formula Weight: 210.08 Melting Point: ca 155-165° Beilstein Reference: 7389038 MDL No.: MFCD00051994
Vzorec: C₅H₁₂BrN₃O
MW: 210,075 g/mol
Bod tání: ∼ 155…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051994
CAS číslo: 157415-17-3