Tisk…
Sodium-3-bromopropanesulfonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopropanesulphonic acid Sodium Salt
A19930.06 A19930.22
A19930.06EA 1110 CZK
A19930.06 A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulfonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 55788-44-8 Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na Formula Weight: 225.05 Melting Point: ca 256° dec. MDL No.: MFCD00024999
Vzorec: C₃H₇BrO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024999
CAS číslo: 55788-44-8