[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
1710
CZK
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Vzorec:
C₈H₆FNO₂S Bod tání: 89…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00179339 CAS číslo: 32083-66-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |