Tisk…
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene
A19906.06 A19906.14
A19906.06EA 1160 CZK
A19906.06 A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 94% CAS No.: 1482-15-1 Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 133° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00039845
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Bod varu: 133 °C
Hustota: 0.87
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039845
CAS číslo: 1482-15-1
UN: 1987
ADR: 3 III