Tisk…
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Azanaphthalene-3-carboxylic acid monohydrate, 3-Carboxyisoquinoline monohydrate, Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
A19880.03 A19880.06
A19880.03EA 3920 CZK
A19880.03 A19880.06
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207399-25-5 Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O Formula Weight: 173.17(anhy) Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 125548 MDL No.: MFCD00167216
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075137
CAS číslo: 207399-25-5