Tisk…
Citronellyl acetate ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19872.14 A19872.22
A19872.14EA 845 CZK
A19872.14 A19872.22
Citronellyl acetate ≥96%
Citronellyl acetate
Purity: 96% CAS No.: 150-84-5 Molecular Formula: C13H24O2 Formula Weight: 212.33 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4434 Boiling Point: 240° MDL No.: MFCD00015039
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Bod varu: 240 °C
Hustota: 0,890
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015039
CAS číslo: 150-84-5
EINECS: 205-775-0