4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06
A19788.14
A19788.06EA
2720
CZK
A19788.06
A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 38071-22-6
Molecular Formula: C5H2Br2OS
Formula Weight: 269.94
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD00225242
Vzorec:
C₅H₂Br₂OS Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00225242 CAS číslo: 38071-22-6 |