Tisk…
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19752.22 A19752.14
A19752.22EA 8960 CZK
A19752.22 A19752.14
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Purity: 97% CAS No.: 17094-34-7 Molecular Formula: (CH3)3CC(O)CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 172.22 Boiling Point: 88-90°/10mm MDL No.: MFCD00042886
Vzorec: C₉H₁₆O₃
Bod varu: 88…90 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,967
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042886
CAS číslo: 17094-34-7
EINECS: 241-162-4