Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A19694.06
A19694.14
A19694.22
A19694.06EA
1630
CZK
A19694.06
A19694.14
A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98%
CAS No.: 37784-63-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 110-114°/6mm
Beilstein Reference: 122555
MDL No.: MFCD00005472
Vzorec:
C₈H₁₀O₂S Bod varu: 110…114 °C (6 mmHg) Hustota: 1,137 Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005472 CAS číslo: 37784-63-7 EINECS: 253-665-6 |