Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19632.14
A19632.22
A19632.14EA
1870
CZK
A19632.14
A19632.22
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97%
CAS No.: 1719-83-1
Molecular Formula: C12H8O6
Formula Weight: 248.19
Melting Point: ca 360°
Beilstein Reference: 294213
MDL No.: MFCD00082228
Vzorec:
C₁₂H₈O₆ Bod tání: ∼ 360 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082228 CAS číslo: 1719-83-1 EINECS: 217-009-2 |