Tisk…
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19620.02 A19620.88
A19620.02EA 4050 CZK
A19620.02 A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1505-52-8 Molecular Formula: C11H10O2S Formula Weight: 206.25 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00052299
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂S
MW: 206.25 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052299
CAS číslo: 1505-52-8