Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylpent-4-enoate, 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester
A19526.14
A19526.22
A19526.14EA
2620
CZK
A19526.14
A19526.22
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate
Purity: 98%
CAS No.: 53399-81-8
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1753406
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00010235
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Bod varu: 153…155 °C Hustota: 0,880 Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010235 CAS číslo: 53399-81-8 EINECS: 258-520-0 UN: 3272 ADR: 3,III |