Tisk…
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
A19456.06 A19456.14 A19456.22
A19456.06EA 1530 CZK
A19456.06 A19456.14 A19456.22
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Purity: 98% CAS No.: 623-15-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 33-38° Boiling Point: 112-115°/10mm Beilstein Reference: 109696 MDL No.: MFCD00039566
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Bod varu: 112…115 °C (10 mmHg)
Bod tání: 33…38 °C
Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039566
CAS číslo: 623-15-4
EINECS: 210-774-3