Tisk…
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A19344.03 A19344.06
A19344.03EA 2640 CZK
A19344.03 A19344.06
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Purity: 98% CAS No.: 2047-89-4 Molecular Formula: C13H15N Formula Weight: 185.27 Melting Point: 143-146° MDL No.: MFCD00101340
Vzorec: C₁₃H₁₅N
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101340
CAS číslo: 2047-89-4