5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19258.88
A19258.02
A19258.88EA
6870
CZK
A19258.88
A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38422-62-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00221068
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃ Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221068 CAS číslo: 38422-62-7 |