Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A19238.03
A19238.06
A19238.03EA
934
CZK
A19238.03
A19238.06
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1632-19-5
Molecular Formula: C8H9NO6
Formula Weight: 215.16
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉NO₆ Bod varu: 268…272 °C Bod tání: 209…212 °C Hustota: 1,248 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00276587 CAS číslo: 1632-19-5 |