Tisk…
3-Hepten-2-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hept-3-en-2-one
A19086.09 A19086.18
A19086.09EA 1700 CZK
A19086.09 A19086.18
3-Hepten-2-one 97%
3-Hepten-2-one
Purity: 97% CAS No.: 1119-44-4 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 1739239 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00015564
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 156 °C
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015564
CAS číslo: 1119-44-4
EINECS: 214-278-8
UN: 1224
ADR: 3,III