3-Nonen-2-one 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A19084.09
A19084.18
A19084.30
A19084.09EA
1190
CZK
A19084.09
A19084.18
A19084.30
3-Nonen-2-one 96%
3-Nonen-2-one
Purity: 96%
CAS No.: 14309-57-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 85°/12mm
Beilstein Reference: 1743558
MDL No.: MFCD00010241
Vzorec:
C₉H₁₆O Bod varu: 85 °C (12 mmHg) Hustota: 0,848 Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010241 CAS číslo: 14309-57-0 EINECS: 238-248-9 |