Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19034.09
A19034.18
A19034.30
A19034.09EA
1260
CZK
A19034.09
A19034.18
A19034.30
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate
Purity: 98%
CAS No.: 10205-34-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1755266
MDL No.: MFCD00044842
Vzorec:
C₇H₁₅NO₂ Bod varu: 152…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044842 CAS číslo: 10205-34-2 EINECS: 233-505-1 |