Tisk…
Salbutamol sulphate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18544.03 A18544.06
A18544.03EA 1320 CZK
A18544.03 A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 51022-70-9 Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4 Formula Weight: 576.70 MDL No.: MFCD00055200
Vzorec: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055200
CAS číslo: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8