2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18533.03
A18533.06
A18533.03EA
1530
CZK
A18533.03
A18533.06
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1513-69-5
Molecular Formula: C5H4F3N3O
Formula Weight: 179.10
Melting Point: 288-292°
Beilstein Reference: 3608100
MDL No.: MFCD00068093
Vzorec:
C₅H₄F₃N₃O Bod tání: 288…292 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068093 CAS číslo: 1513-69-5 |