7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18438.14
A18438.22
A18438.14EA
1780
CZK
A18438.14
A18438.22
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 2503-56-2
Molecular Formula: C6H6N4O
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 281-285°
Beilstein Reference: 609440
MDL No.: MFCD00005555
Vzorec:
C₆H₆N₄O Bod tání: 281…285 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005555 CAS číslo: 2503-56-2 EINECS: 219-706-7 |