Tisk…
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18376.03 A18376.06 A18376.14
A18376.03EA 2910 CZK
A18376.03 A18376.06 A18376.14
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
4-Acetyldiphenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 65085-83-8 Molecular Formula: C14H12O3S Formula Weight: 260.31 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD00209628
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃S
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209628
CAS číslo: 65085-83-8