Ethyl red
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Diethylamino)azobenzene-2'-carboxylic Acid, Diethyl Red
A18367.09
A18367.18
A18367.30
A18367.09EA
1170
CZK
A18367.09
A18367.18
A18367.30
Ethyl red
Ethyl red
CAS No.: 76058-33-8
Molecular Formula: C17H19N3O2
Formula Weight: 297.36
Melting Point: ca 135° dec.
Beilstein Reference: 3366056
MDL No.: MFCD00002427
Vzorec:
C₁₇H₁₉N₃O₂ MW: 297.36 g/mol Bod tání: ∼ 135 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002427 CAS číslo: 76058-33-8 |