2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A18294.03
A18294.06
A18294.03EA
1090
CZK
A18294.03
A18294.06
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Purity: 99%
CAS No.: 19805-75-5
Molecular Formula: C9H16N2O
Formula Weight: 168.24
Melting Point: 179-183°
MDL No.: MFCD00041846
Vzorec:
C₉H₁₆N₂O MW: 168,24 g/mol Bod tání: 179…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041846 CAS číslo: 19805-75-5 EINECS: 243-331-8 |