Tisk…
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18286.03 A18286.06
A18286.03EA 2750 CZK
A18286.03 A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 2207-32-1 Molecular Formula: C6H3ClN2S Formula Weight: 170.62 Melting Point: 55-57° MDL No.: MFCD00174269
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174269
CAS číslo: 2207-32-1