N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(2-Cyanoethyl)aminoacetic Acid
A18199.06
A18199.14
A18199.06EA
948
CZK
A18199.06
A18199.14
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Purity: 98%
CAS No.: 3088-42-4
Molecular Formula: NCCH2CH2NHCH2CO2H
Formula Weight: 128.13
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 1756230
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00066903
Vzorec:
C₅H₈N₂O₂ MW: 128,13 g/mol Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066903 CAS číslo: 3088-42-4 EINECS: 221-418-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |