Tisk…
Zinc chromate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18178.30 A18178.0B
A18178.30EA 2380 CZK
A18178.30 A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
Vzorec: ZnCrO₄
Hustota: 3,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036281
CAS číslo: 13530-65-9
EINECS: 236-878-9
ADR: 9,III