Tisk…
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 1440 CZK
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Vzorec: C₆H₁₂N₂OS
MW: 160,24 g/mol
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002838
CAS číslo: 105-81-7
EINECS: 203-334-7