Tisk…
N-Methylbenzamide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18057.06 A18057.14 A18057.22
A18057.06EA 1820 CZK
A18057.06 A18057.14 A18057.22
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 613-93-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00011642
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Bod tání: 76…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011642
CAS číslo: 613-93-4
EINECS: 210-362-3