Tisk…
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzoate, Methyl syringate
A18054.06 A18054.14
A18054.06EA 1570 CZK
A18054.06 A18054.14
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 884-35-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 102-108° Beilstein Reference: 2217524 MDL No.: MFCD00017199
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.20 g/mol
Bod tání: 102…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017199
CAS číslo: 884-35-5
EINECS: 429-050-5