Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18028.22
A18028.30
A18028.36
A18028.22EA
1920
CZK
A18028.22
A18028.30
A18028.36
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Purity: 95%
CAS No.: 6362-79-4
Molecular Formula: C8H5NaO7S
Formula Weight: 268.18
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₆O₇S Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007495 CAS číslo: 6362-79-4 EINECS: 228-845-2 |